MABF1977
Anti-phospho-C5aR/CD88 (Ser334) Antibody, clone 32-G1
clone 32-G1, from mouse
Sinónimos:
C5a anaphylatoxin chemotactic receptor 1, C5a anaphylatoxin chemotactic receptor, C5a-R, C5aR, CD88
Seleccione un Tamaño
315,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
315,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
32-G1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer334)
Información sobre el gen
human ... C5AR1(728)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Enzyme Immunoassay Analysis: A representative lot detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in Enzyme Immunoassay applications (Pollok-Kopp, B., et. al. (2007). J Biol Chem. 282(7):4345-53).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1:20,000 of this antibody detected phospho-C5aR_CD88 (Ser334) in a mixture of two C5aR peptides corresponding to amino acids 327-344 (phosphorylated at Serine 332, 334, and 338) and amino acids 1-31, conjugated to BSA vs. irrelevant peptides conjugated to BSA (negative control).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable