Documentos clave
MABF1795
Sigma-Aldrich
Mouse IgG2b Negative Control, clone MPC-11, PE conjugate Antibody
clone MPC-11, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Immunoglobulin G 2b, IgG2b
Seleccione un Tamaño
100 μG
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
231,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
clon
MPC-11, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
The MPC-11 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MPC-11 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2b antibodies.
Aplicación
This mouse monoclonal Mouse IgG2b Negative Control, clone MPC-11, PE conjugate, Cat. No. MABF1795 is validated for use in Flow Cytometry.
Otras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable