MABF156A
Anti-CD44, (human/mouse), violetFluor® 450, clone IM7 Antibody
clone IM7, from rat, violetFluor® 450
Sinónimos:
CD44 antigen, Extracellular matrix receptor III (ECMR-III), GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, Hermes antigen, Hyaluronate receptor, Lymphocyte antigen 24 (Ly-24), Phagocytic glycoprotein 1 (PGP-1), Phagocytic glycoprotein I (PGP-I), CD44
Seleccione un Tamaño
113,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
113,00 €
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
violetFluor® 450
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IM7, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD44, in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable