MABF145D
Anti-TCR beta chain (mouse), PerCP-Cy5.5, clone H57-597 Antibody
clone H57-597, from hamster(Armenian), PerCP-Cy5.5
Sinónimos:
Pre T-cell antigen receptor alpha (pT-alpha or pTa), gp33, pT-alpha-TCR, TCR beta chain
Seleccione un Tamaño
286,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
286,00 €
origen biológico
hamster (Armenian)
Nivel de calidad
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
H57-597, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Tcrb(21577)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable