MABE945
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody, clone 7C8
clone 7C8, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
Seleccione un Tamaño
421,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
421,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7C8, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UHRF1(29128)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in NTera2 cells (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable