MABE893
Anti-LSm1 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from rat
Sinónimos:
U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
Seleccione un Tamaño
286,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
286,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5F3, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Lsm1(67207)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LSm1 from MEF cell lysate (Hoefig, K. P., et al. (2012). Nat Struct Mol Biol. 20(1):73-81.).
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LSm1 in 10 µg of L-929 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable