MABE340-AF555
Anti-MDM2 Antibody, clone IF2, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone IF2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
Seleccione un Tamaño
429,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
429,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IF2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MDM2(4193)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. Nos. MABE340 & OP46) is shown to be suitable also for immunohistochemistry and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis - Additional
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MDM2 in HepG2 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2