MABE230
Anti-SMN2 Antibody, clone SMN-KH
clone SMN-KH, from mouse
Sinónimos:
Survival motor neuron protein, Component of gems 1, Gemin-1
Seleccione un Tamaño
395,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
395,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SMN-KH, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMN2(6607)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A respresentative lot from an independent laboratory detected human SMN2 in SMA type III mouse model thoracic spinal cord tissue. (Hua, Y., et al. (2010). Genes Dev. 24(15):1634-1644.)
Calidad
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMN2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable