MABE222
Anti-JMJD2A Antibody, clone 8B7.1, rabbit monoclonal
clone 8B7.1, from rabbit
Sinónimos:
JMJD, Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A
Seleccione un Tamaño
379,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
379,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8B7.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KDM4A(9682)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JMJD2A in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
U2OS nuclear extract
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable