MABD407
Anti-SIP1 Antibody, clone 6E5
clone 6E5, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Smad-interacting protein 1, SMADIP1, Zinc finger homeobox protein 1b, Zinc finger E-box-binding homeobox 2, SIP1
Seleccione un Tamaño
370,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
370,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6E5, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZEB2(9839)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable