MABD168
Anti-WNT1 Antibody, clone 10C8
ascites fluid, clone 10C8, from mouse
Sinónimos:
Proto-oncogene Wnt-1, Proto-oncogene Int-1 homolog
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10C8, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNT1(7471)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected WNT1 in human adrenal tissue.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected WNT1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected WNT1 in NIH/3T3, 3T3L1, and HeLa cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
NIH/3T3, 3T3L1, and HeLa cell lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable