MABC708
Anti-SND1, clone 2D7 Antibody
ascites fluid, clone 2D7, from mouse
Sinónimos:
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, SND1
Seleccione un Tamaño
350,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
350,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SND1(27044)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Tumor Markers
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected SND1 in HeLa, Jurkat, HepG2, and SMMC-7721 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable