MABC691
Anti-CRTC1 Antibody, clone 1B5
ascites fluid, clone 1B5, from mouse
Sinónimos:
CREB-regulated transcription coactivator 1, Mucoepidermoid carcinoma translocated protein 1, Transducer of regulated, cAMP response element-binding protein 1, TORC-1, Transducer of CREB protein 1
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B5, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRTC1(23373)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected CRTC1 in K562 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected CRTC1 in CRTC1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
CRTC1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable