MABC603
Anti-SERPINB5 Antibody, clone 5C6.2
clone 5C6.2, from mouse
Sinónimos:
Serpin B5, SERPINB5, Maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5
Seleccione un Tamaño
421,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
421,00 €
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5C6.2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SERPINB5(5268)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SERPINB5 in human breast tissue.
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SERPINB5 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable