MABC1793
Anti-RNF7 Antibody, clone SAG-10
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SAG-10, monoclonal
mol peso
calculated mol wt 12.68 kDa
observed mol wt ~12 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Unknown
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... RNF7(9616)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in PANC-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected RNF7 in PANC-1 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected RNF7 in H1299 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RNF7 in Immunoprecipitation application (Kuang, P. et al. (2016). Sci Rep. 6:37441).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected RNF7 in Immunohistochemistry applications (Jia, L., et al. (2010). Clin Cancer Res.16(3):814-24).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RNF7 in Western Blotting applications (Jia, L., et al. (2010). Clin Cancer Res. 6(3):814-24; Tan, M., et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(6):976-83; Kuang, P. et al. (2016). Sci Rep. 6:37441).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable