MABC1167
Anti-P53DINP1 Antibody, clone F8
from rat
Sinónimos:
TP53INP1, Tumor protein p53-inducible nuclear protein 1, Stress-induced protein, p53-dependent damage-inducible nuclear protein 1
Seleccione un Tamaño
128,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
128,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53INP1(94241)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
ELISA Analysis: A representative lot detected P53DINP1 in Elisa applications (Saadi, H., et. al. (2013). Results Immunol. 3:51-6).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected P53DINP1 in Western Blotting applications (Al Saati, T., et. al. (2013). Am J Pathol. 182(6):1996-2004; Peuget, S., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(7):1107-18; Saadi, H., et. al. (2013). Results Immunol. 3:51-6; Seillier, M., et. al. (2012). Cell Death Differ. 19(9):1525-35).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:62.5 dilution of this antibody detected P53DINP1 in 10 µg of human colon tissue lysate.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable