MABC1151
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone D8.38
clone D8.38, from mouse
Sinónimos:
Cancer/testis antigen 1, Autoimmunogenic cancer/testis antigen NY-ESO-1, Cancer/testis antigen 6.1, CT6.1, L antigen family member 2, LAGE-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D8.38, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTAG1A(246100)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NY-ESO-1 in Immunohistochemistry applications. (Yakirevich, E., et. al. (2003). Clin Cancer Res. 9(17):6453-60; Bujas, T., et. al. (2011). Eur J Histochem. 55(1):e7; Bolli, M., et. al. (2005). Int J Cancer. 115(6):960-6; Groeper, C., et. al. (2007). Int J Cancer. 120(2):337-43).
Apoptosis & Cancer
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected NY-ESO-1 in human testis tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1