MABC1036
Anti-EphA7 Antibody, clone 2F3.1
clone 2F3.1, from mouse
Sinónimos:
Ephrin type-A receptor 7, EHK-3, EK11, EPH homology kinase 3, EPH-like kinase 11, hEK11, Receptor protein-tyrosine kinase HEK11, Tyrosine-protein kinase receptor EHK-3
Seleccione un Tamaño
401,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
401,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F3.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPHA7(2045)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Cytokines & Cytokine Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EphA7 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable