MAB8717RU
Anti-Rabies Antibody, clone CR54-6229-54
isotype IgG1, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Sinónimos:
Rabies Antiserum
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CR54-6229-54, monoclonal
purificado por
using Protein A (Affinity Purified)
reactividad de especies
rabies virus
envase
antibody small pack of 100 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
2-8°C
Inmunógeno
Aplicación
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone CR54-6229-54, Cat. No. MAB8717RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable