MAB8694
Anti-Hepatitis C Virus Antibody, NS5A
Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
HCV
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence
RIA
Western Blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable