ZMS1180
Anti-LAG3 Antibody, clone 4-10-C9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Anti-LAG3 Antibody, clone 4-10-C9 ZooMAb® Mouse Monoclonal, Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein, Aida, CD223, LAG-3, Lymphocyte activation gene 3 protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4-10-C9, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 56.98 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
secuencia del epítopo
Extracellular domain
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
mouse ... Lag3(16768)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting with recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Mouse LAG3.
Western Blotting (WB) Analysis: A1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Mouse LAG3 fused to Fc portion of mouse IgG2a.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LAG3 in Mouse splenocytes treated with Concanavalin A (2 g/mL; 3 days).
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound recombinant fragment corresponding to the extracellular domain of Mouse LAG3 with a KD of 2.8 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Artículos
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.