MAB80118
Anti-Newcastle Disease Virus Antibody, clone HN14f
clone HN14F, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
NDV
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HN14F, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable