Documentos clave
Z202789
Sigma-Aldrich
Aldrich® adjustable rapid-purge valve
Seleccione un Tamaño
1 EA
397,00 €
397,00 €
Precio de catálogo794,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
397,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
397,00 €
Precio de catálogo794,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Categorías relacionadas
Descripción general
Designed for mounting anywhere in a vacuum system. Use for purging evacuated apparatus with inert gas. Two-piece PTFE plug with Viton® O-ring and SS spring is adjustable for pressures of 5 to 35 psi.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1