MAB4601
Anti-Bax Antibody, NT, aa3-16 hBax protein, clone 2D2
clone 2D2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BAX(581)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Immunofluorescence
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4 μg/ml for 30 minutes at RT
(Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 min. followed by cooling for 20 min. at RT)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable