Upon verification, the amino acid sequence of this antibody has not been determined.
MAB4356
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Sinónimos:
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
Seleccione un Tamaño
491,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
491,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6C1.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
western blot: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
isotipo
IgG2aκ
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Dppa2(73703)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Calidad
Western Blotting: Recommended working concentration is 2 µg/mL.
Descripción de destino
Forma física
150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
-
Please provide the amino acid sequence of this antibody?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?