MAB4307
Anti-Mouse Leukemia Inhibitory Factor Antibody, clone 2H2.2
clone 2H2.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
mLIF
Seleccione un Tamaño
435,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
435,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H2.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
entrada
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIF(3976)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse DA-1a cells
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable