MAB395
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, rat monoclonal, 14
Sinónimos:
MBP
Seleccione un Tamaño
408,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
408,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, a.a. 36-50, clone 14, culture supernatant, clone 14, Chemicon®
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14, monoclonal
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MBP(4155)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA
This antibody is also expected to work for Western blot. Specific testing has not been performed.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable