MAB381
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 2
Sinónimos:
MBP
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Myelin Basic Protein Antibody, a.a. 119-131, clone 2, culture supernatant, clone 2, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2, monoclonal
reactividad de especies
bovine, sheep, human, rat, rabbit, guinea pig
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MBP(4155)
rat ... Mbp(24547)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurochemistry & Neurotrophins
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Important Note: During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3