MAB353C3
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Cy3 conjugate
clone rat-401, from mouse, CY3 conjugate
Sinónimos:
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
CY3 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
rat-401, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
no debe reaccionar con
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Stem Cell Research
Neuroscience
Neurofilament & Neuron Metabolism
Neuronal & Glial Markers
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable