MAB3420-AF555
Anti-Tau Antibody, clone PC1C6, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone PC1C6, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
Microtubule-associated protein tau, Tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Seleccione un Tamaño
484,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
484,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PC1C6, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, bovine, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762) , Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB3420) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilution of this antibody detected Tau in mouse brain tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable