MAB326R
Anti-CNPase Antibody, clone 11-5B
clone 11-5B, Chemicon®, from mouse
Seleccione un Tamaño
716,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
716,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
11-5B, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, bovine, canine, sheep, pig, rabbit, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNP(1267)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
A previous lot of this antibody was used in IH (10 μg/mL antibody, prepared fresh daily).
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used in IC (10 μg/mL antibody, prepared fresh daily).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Calidad
Western Blotting Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected CNPASE 1/2 on 10 µg of Mouse brain lysates.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Oligodendrocyte culture, Brain lysate
Otras notas
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable