Documentos clave
MAB3108
Sigma-Aldrich
Anti-Maltose Binding Protein Antibody, clone 1H4
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Sinónimos:
MBP
Seleccione un Tamaño
100 μL
465,00 €
465,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
465,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
465,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H4, monoclonal
reactividad de especies
bacteria
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Escherichia coli K12 ... Male(948538)
Especificidad
Maltose Binding Protein (MBP) and MBP fusion proteins.
Inmunógeno
MBP fusion protein
Aplicación
Anti-Maltose Binding Protein Antibody, clone 1H4 detects level of Maltose Binding Protein & has been published & validated for use in ELISA, IP & WB.
ELISA: 1:1,000-1:5,000
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000
Immunoprecipitation: not tested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Forma física
Liquid, does not contain any preservative.
Almacenamiento y estabilidad
Maintain at -20°C in undiluted aliquots up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable