MAB3060
Anti-Paxillin Antibody, clone 349
clone 349, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-AW108311, Anti-AW123232, Anti-Pax
Seleccione un Tamaño
611,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
611,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
349, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse, canine, chicken
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Cytoskeletal Signaling
ELISA
Immunohistochemistry 1:900 in Placenta
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL:
For western blot, load 5-10 μg of whole cell lysate prepared from the human epidermoid carcinoma cell line, A431.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1