Saltar a
MAB3045
Anticuerpo anti-conexina 35/36, clon 8F6.2
clone 8F6.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Cx35/36
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
532,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8F6.2, monoclonal
Application:
IHC
Citations:
45
532,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8F6.2, monoclonal
species reactivity
monkey, fish, rabbit
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... Gjd2(100341036)
Application
Detección de la conexina 35/36 utilizando este anticuerpo anti-conexina 35/36, clon 8F6.2, validado para utilizar en IH.
Biochem/physiol Actions
Reconoce la conexina 35 de perca. No muestra reacción cruzada con la conexina 34.7, una proteína estrechamente relacionada. También reconoce la conexina 36 de conejo y macaco, el gen homólogo de la conexina 35. Marca las uniones comunicantes en retinas de perca, conejo y macaco en inmunohistoquímica.
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Líquido en tampón citrato 0,1 M con glicerol al 50 %, también contiene azida sódica al 0,1 % como conservante
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Sustituye a: MAB3044
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MAB3043C6344MABT198
description
clone 8F6.2, Chemicon®, from mouse
description
clone 9D7.2, Chemicon®, from mouse
description
clone CXN-32, ascites fluid, buffered aqueous solution
description
clone 3B12.1, from mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
rabbit ... Gjd2(100341036)
Gene Information
rabbit ... Gjd2(100341036)
Gene Information
human ... GJB1(2705), GJB2(2706)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gja1(24392), Gjb1(29584)
Gene Information
human ... GJB2(2706)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
8F6.2, monoclonal
clone
9D7.2, monoclonal
clone
CXN-32, monoclonal
clone
3B12.1, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
monkey, fish, rabbit
species reactivity
rabbit, fish
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
rat, human
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)