MAB1976-AF555
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone LM609, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LM609, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinónimos:
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Integrin αVβ3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LM609, monoclonal
reactividad de especies
chicken, canine, monkey, rabbit, pig, human, avian, bovine
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGAV(3685)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB1976) is shown to be suitable also for functional assay, flow cytometry, immunofluorescence, immunohistochemistry, and immunoprecipitation applications.
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin αVβ3 in HepG2 cells.
Descripción de destino
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable