MAB1974
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, BB10
Sinónimos:
CD61
Seleccione un Tamaño
573,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
573,00 €
Nombre del producto
Anti-Integrin β3 Antibody, clone BB10, clone BB10, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BB10, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
idoneidad
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB3(3690)
Categorías relacionadas
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
immunohistochemistry (indirect immunofluorescence)1:200 - 1:400. (Ylanne et al., 1988).
Does not work on paraffin embedded sections.
Final working dilutions must be determined by end user.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable