Documentos clave
MAB1904
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cadenas-1 A&B de la laminina, región cruzada, clon AL-2
clone AL-2, Chemicon®, from rat
Sinónimos:
laminin alpha1, laminin beta1
Seleccione un Tamaño
100 μG
417,00 €
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
417,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clon:
AL-2, monoclonal
application:
ELISA
IF
IHC
IP
WB
reactividad de especies:
mouse
técnicas:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
5
417,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AL-2, monoclonal
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Lama1(16772)
Descripción general
Las lamininas son glucoproteínas secretadas incorporadas en matrices extracelulares asociadas a la célula y una parte integral del andamio estructural en la mayoría de los tejidos animales. La proteína laminina consiste en tres cadenas de polipéptidos; α, β y γ, lo que explica su flexibilidad para conectar varias moléculas. Cuando se caracterizó en un principio, el clon AL-2 anti-laminina-1 reaccionó con las cadenas A y B de la laminina de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) en el brazo largo cerca de la región de cruce (Skubitz, 1987). Más recientemente, las investigaciones (Schèele, 2006) han demostrado que el clon se une a la laminina β1 en condiciones reductoras, así como en los ELISA nativos y que la cadena de la laminina α1 aumenta la afinidad. Por lo tanto, hay una reactividad significativa de la laminina β1 con el clon AL-2.
Especificidad
No se ha probado en otras especies.
Reacciona con las cadenas A y B de la laminina de ratón EHS en el brazo largo cerca de la región cruzada.
Inmunógeno
Epítopo: Cerca de la región de cruce
Laminina aislada de sarcoma de ratón EHS.
Aplicación
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de las cadenas A y B de la laminina-1 utilizando este anticuerpo anti-cadenas A y B de la laminina, región cruzada, clon AL-2, validado para utilizar en ELISA, IF, IH(P), IP y WB.
Inmunofluorescencia:
un laboratorio independiente (Schèele, S., 2006) ha verificado que la anti-laminina, clon AL-2, funciona utilizando técnicas de inmunofluorescencia en tejido muscular de ratón, tanto transgénico como natural.
Subcategoría de investigación
Proteínas de la ECM
Calidad
Evaluada mediante inmunoelectrotransferencia en un lote representativo en laminina-1 de ratón purificada.
Descripción de destino
~200 kDa
Forma física
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Purificada en Tris-Glicina 0,1 M (pH 7,4) NaCl 150 mM con NaN3 al 0,05 %.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año después de la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
George S Karagiannis et al.
Molecular oncology, 8(2), 178-195 (2013-11-26)
It has been suggested that cancer-associated fibroblasts (CAFs) positioned at the desmoplastic areas of various types of cancer are capable of executing a migratory program, characterized by accelerated motility and collective configuration. Since CAFs are reprogrammed derivatives of normal progenitors
Ghaidaa Kashgari et al.
Developmental cell, 52(6), 764-778 (2020-02-29)
The fusion of digits or toes, syndactyly, can be part of complex syndromes, including van der Woude syndrome. A subset of van der Woude cases is caused by dominant-negative mutations in the epithelial transcription factor Grainyhead like-3 (GRHL3), and Grhl3-/-mice
Jangwook P Jung et al.
Biomacromolecules, 14(9), 3102-3111 (2013-07-24)
Limiting the precise study of the biochemical impact of whole molecule extracellular matrix (ECM) proteins on stem cell differentiation is the lack of 3D in vitro models that can accommodate many different types of ECM. Here we sought to generate
H Kurata et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 103(5 Pt 2), S471-S484 (1999-05-18)
Adenoviruses have several specific features useful for gene therapy. They infect various lineages of cells irrespective of cell cycle status. However, the exact mechanism of their infection and in vivo kinetics as a gene expression vector have not been elucidated.
Raven Diacou et al.
Cell reports, 25(9), 2510-2523 (2018-11-30)
Gene regulation of multipotent neuroretinal progenitors is partially understood. Through characterizing Six3 and Six6 double knockout retinas (DKOs), we demonstrate Six3 and Six6 are jointly required for the maintenance of multipotent neuroretinal progenitors. Phenotypes in DKOs were not found in