MAB1767
Anti-Human MT1-MMP catalytic domain Antibody, clone 3G4.2
clone 3G4.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MMP-14
Seleccione un Tamaño
627,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
627,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3G4.2, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MMP14(4323)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blot: 1:1000 - 1:2000
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable