MAB1567A4
Anti-MAG Antibody, clone 513, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 513, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
Myelin-associated glycoprotein, Siglec-4a
Seleccione un Tamaño
536,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
536,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
513, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), frog (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAG(4099)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MAG in adult mouse brain tissue.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Adult mouse brain tissue
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable