Documentos clave
MAB10227
Sigma-Aldrich
Anti-Dengue Virus-1 Antibody | MAB10227
ascites fluid, Chemicon®
Seleccione un Tamaño
100 μL
641,00 €
641,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
641,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
641,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
Descripción general
Dengue (DF) and dengue hemorrhagic fever (DHF) are caused by one of four closely related, but antigenically distinct, virus serotypes (DEN-1, DEN-2, DEN-3, and DEN-4), of the genus Flavivirus. each serotype is sufficiently different that there is no cross-protection and epidemics caused by multiple serotypes (hyperendemicity) can occur.
Especificidad
The antibody is Dengue virus type 1 specific
Inmunógeno
Dengue virus type 1 antigens from infected mouse brains
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Dengue virus 1 in Buenos Aires from 1999 to 2010: towards local spread.
Tittarelli, E; Mistchenko, AS; Barrero, PR
Testing null
Long-term memory cellular immune response to dengue virus after a natural primary infection
Sierra, Beatriz, et al
International Journal of Infectious Diseases : IJID : Official Publication of the International Society for Infectious Diseases, 6, 125-128 (2002)
Improved detection of dengue-1 virus from IgM-positive serum samples using C6/36 cell cultures in association with RT-PCR
Oliveira De Paula, Sergio, et al
Intervirology, 46, 227-231 (2003)