Saltar a
M0PMNTKIT
escuadra para montaje mural
Saves lab bench space
Sinónimos:
Opticap® Wall Mounting Bracket
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
172,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
172,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
sterility
0.22 μm filtered
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Opticap®
parameter
>5 L/min flow rate at 2 bar, 28 kg operating weight, 5 °C temp. range (35 °C)
resistivity
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
H × W × D
585 mm × 268 mm × 426 mm
impurities
<10 cfu/mL Bacteria level
total organic carbon (TOC) residue
<500 ppb
pore size
0.22 μm pore size
conductivity
100-2000 μS/cm at 25 °C
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
Wall mounting bracket enables easy installation of an Opticap® onto the wall, freeing your bench for crucial research work.
Application
For use with AFS® and AFS® E Water Purification Systems.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MBPKMNKITWMBSMT002SYSTFIX01
description
Saves lab bench space
description
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
description
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
description
Installation accessory for RiOs™ and Elix® water purification systems
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Simplicity®, for use with Milli-Q® Reference, for use with Elix® Reference, for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Integral, for use with Synergy®, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Simplicity® UV, for use with Synergy® UV
compatibility
for use with RiOs™ Essential, for use with Elix® Essential UV, for use with AFS®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
BioPak® C
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
H × W × D
585 mm × 268 mm × 426 mm
H × W × D
-
H × W × D
-
H × W × D
-
parameter
5 °C temp. range (35 °C), >5 L/min flow rate at 2 bar, 28 kg operating weight
parameter
5 °C temp. range (35 °C)
parameter
-
parameter
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under escuadra para montaje mural
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)