Documentos clave
LSWP03700
Millipore
Membrana de filtración Mitex
Mitex, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Seleccione un Tamaño
100 FILTERS
595,00 €
595,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 FILTERS
595,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
595,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Agency
in accordance with NIOSH 5013
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Mitex
Parámetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
37 mm
diám. del filtro
37 mm
grosor
170 μm
Matriz
Mitex
tamaño de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
punto de burbuja
≥0.05 bar, air with methanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: LSWP
La membrana Mitex PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Aplicación
  • Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
  • Clarificación de propelentes
  • Aislamiento de ARN
  • Control del aire
Información legal
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany