Documentos clave
LB1HCG6S2
Millipore
Filtro de disco lenticular Millistak+®
B1HC, filtration area 1.8 m²
Sinónimos:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, B1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
Seleccione un Tamaño
2 EA
1568,00 €
1568,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
1568,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
1568,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Filtro de disco lenticular Millistak+®, B1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
descripción
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Diámetro
40.64 cm (16 in.)
filtración área
1.8 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Residuos no volátiles (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
B1HC
Descripción general
Device Configuration: Stack Disk
Stack Design: 16 in. diameter, 8-cell
Aplicación
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Especificaciones
Filter Grade: B1HC
Nota de preparación
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilization Method
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 100 L/m2 (10 L/ft2) of media surface area
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)