L40CET6S1
Filtro de disco lenticular Millistak+®
CE40, filtration area 3.47 m²
Sinónimos:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, CE40 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
Seleccione un Tamaño
902,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
902,00 €
Nombre del producto
Filtro de disco lenticular Millistak+®, CE40, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Materiales
cellulose
polypropylene
silicone seal
Nivel de calidad
descripción
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altura
27.6 cm (10.88 in.)
Diámetro
40.64 cm (16 in.)
filtración área
3.47 m2
impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
1370-2120 ppb
entrada
sample type liquid
conductividad
8-10 μmho per cm at 25 °C (product water)
grado de filtro
CE40
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Calcium: 2.56 - 2.74 mg/ft2 of Media
Potassium: 0.17 - 0.91 mg/ft2 of Media
Magnesium: 1.19 - 2.03 mg/ft2 of Media
Iron: <0.1 mg/ft2 of Media
Lead: <0.1 mg/ft2 of Media
Aluminum: <0.1 mg/ft2 of Media
Titanium: <0.1 mg/ft2 of Media
Chromium: <0.1 mg/ft2 of Media
Manganese: <0.1 mg/ft2 of Media
Cobalt: <0.1 mg/ft2 of Media
Nickel: <0.1 mg/ft2 of Media
Copper: <0.1 mg/ft2 of Media
Zinc: <0.1 mg/ft2 of Media
Nota de preparación
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)