Documentos clave
KZRVA2STT1
Millipore
Opticap XLT 20 Viresolve NFR TC/TC
Seleccione un Tamaño
KZRVA2STT1
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
KZRVA2STT1
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
polyethersulfone
Nivel de calidad
descripción
T-line with 3/4 in. Gauge Port
Parámetros
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Tamaño de la unidad
20 in.
diám. conexión a entrada
1 1/2 in.
diám. conexión a salida
1-1/2 in.
Matriz
Viresolve® NFR
Adaptador
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
idoneidad
suitable for endotoxin
Descripción general
A sample aqueous extraction contains less than 0.5 EU/mL as determined by the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Nota de análisis
The extractables level was equal to or less than 70 mg after a 10 minute 1.5 LPM/ft² flush and 24 hours in water at controlled room temperature.
Otras notas
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
Información legal
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.