KWLSA02TT3
Milligard® LPB 0.5/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Sinónimos:
Opticap XL2 Milligard Low Protein Binding 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Materiales
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 2
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
prefiltration: suitable
Longitud
14.2 cm (5.6 in.)
Anchura
3.3 in.
longitud nominal del cartucho
2 in. (5 cm)
Diámetro
12.5 cm (4.9 in.)
filtración área
0.07 m2
diám. conexión a entrada
1.5 in.
An entrada a salida
14.2 cm (5.6 in.)
diám. conexión a salida
1.5 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤50 mg/capsule
Matriz
Milligard® LPB
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
Adaptador
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Características y beneficios
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Especificaciones
Ligadura / enlace
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3