KVVLA2ZTT1
Durapore® 0,1 µm, Opticap® XLT Cápsula
Opticap® XLT 20, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinónimos:
Opticap XLT 20 with Durapore 20" 0.1μm TC/TC with gauge port 1/pk
About This Item
Materiales
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XLT 20
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤40 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
longitud nominal del cartucho
20 in. (50 cm)
diám. conexión a entrada
1.5 in.
diám. conexión a salida
1.5 in.
impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤50 mg/capsule
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
3/4 in. gauge port
1/4 in. vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.