Merck
KVVLA02HH3
Millipore
Durapore® 0,1 µm, Opticap® XL Cápsula
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 9/16 in., cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Sinónimos:
Opticap XL2 Durapore 0.1 μm 9/16 in. HB/HB
Seleccione un Tamaño
3 EA
Preguntar
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en +34 912 158 016o
.
Materiales
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 2
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤3.5 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
14.0 cm (5.5 in.)
longitud nominal del cartucho
2 in. (5 cm)
Diámetro
14.5 cm (5.7 in.)
filtración área
0.09 m2
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
14.0 cm (5.5 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíbles gravimétricos
≤10 mg/capsule
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.1 μm
entrada
sample type liquid
punto de burbuja
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Device Configuration: Capsule
Envase
Double Easy-Open bag
Otras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Ligadura / enlace
Replaces: SN1M057A5
Nota de preparación
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Nota de análisis
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥500 mL
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.