KVSCA10TT1
Multimedia Durapore® 1.2/0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Materiales
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤10.8 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Anchura
4.2 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
L unidad
33.5 cm (13.2 in.)
Tamaño de la unidad
10 in.
diám. del filtro
4.2 in. (10.7 cm)
filtración área
0.56 m2
diám. conexión a entrada
1-1/2 in.
diám. conexión a salida
1-1/2 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Multimedia Durapore®
pore size
1.2/0.22 μm pore size
punto de burbuja
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Adaptador
38 mm (1 1/2 in.) fitting (sanitary flange inlet/oulet)
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Nota de análisis
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Información legal
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3