KVGBA10HH1
Durapore® 0,22 µm hidrófoba, Cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.22 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinónimos:
Opticap Sterilizing Grade XL10 Durapore Hydrophobic 0.22 µm 9/16 in. HB/HB
Seleccione un Tamaño
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Seleccione un Tamaño
About This Item
+34 912 158 016o
No se puede adquirir este artículo como usuario invitado. Para más información, póngase en contacto con nosotros en .Productos recomendados
Materiales
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidad
non-sterile
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Línea del producto
Opticap® XL 10
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Opticap®
Parámetros
≤10 mL/min nitrogen diffusion at 1.7 bar (25 psig) and 23 °C (with 60/40% IPA/water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
técnicas
sterile filtration: suitable
Longitud
13.2 in.
Anchura
4.2 in.
longitud nominal del cartucho
10 in. (25 cm)
Diámetro
14.5 cm (5.7 in.)
filtración área
0.69 m2
diám. conexión a entrada
9/16 in.
An entrada a salida
33.3 cm (13.1 in.)
diám. conexión a salida
9/16 in.
impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.22 μm pore size
punto de burbuja
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Adaptador
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descripción general
Envase
Otras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota de preparación
20 autoclave cycles of 30 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Nota de análisis
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.